Documentos clave
GF01106323
Platinum-rhodium alloy, Pt70Rh30
0.05m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinónimos:
PT065130
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 749,00
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 749,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 749,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 011-063-23
L × diám.
0.05 m × 0.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)