Documentos clave
GF00842857
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.5m coil, 0.0065mm thickness, as rolled
Sinónimos:
CU070230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 526,00
US$ 526,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
US$ 526,00
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil (coil - as rolled)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 008-428-57
tamaño × grosor
0.5 m × 0.0065 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)