Documentos clave
GF00412692
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinónimos:
SU316300
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 301,00
US$ 301,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 301,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 301,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 004-126-92
peso
100 g
tamaño nominal del gránulo
3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)