Documentos clave
GF00370729
Polyimide
(PI), rod, diam. 25.4 mm, L 200 mm, grade vespel sp1
Sinónimos:
IM307940
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.520,00
US$ 2.520,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.520,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 2.520,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 003-707-29
Longitud
200 mm
Diámetro
25.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)