G5129
Gentisic acid sodium salt hydrate
≥98%
Sinónimos:
2,5-Dihydroxybenzoic acid sodium salt, 5-Hydroxysalicylate sodium
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
SMILES string
[Na].Oc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6O4.Na.H2O/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11;;/h1-3,8-9H,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SYGYBOPDUUSVNE-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c