Merck
F8004
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzyl chloride
99%
Sinónimos:
α-Chloro-4-fluorotoluene, 1-Chloromethyl-4-fluorobenzene
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
144.57
Beilstein:
742272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
82 °C/26 mmHg (lit.)
densidad
1.207 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Clave InChI
IZXWCDITFDNEBY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
72 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Esakkiammal Sudha Esakkimuthu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-18)
Lignin is an aromatic biopolymer derived from lignocellulosic biomass. Providing a comprehensive structural analysis of lignin is the primary motivation for the quantification of various functional groups, with a view to valorizing lignin in a wide range of applications. This
J Abraham Domínguez-Avila et al.
Journal of the science of food and agriculture, 99(4), 1604-1612 (2018-09-07)
Serum lipoproteins are in dynamic equilibrium, partially controlled by the apolipoprotein A1 to apolipoprotein B ratio (APOA1/APOB). Freeze-dried mango pulp (FDM) is a rich source of phenolic compounds (MP) and dietary fiber (MF), although their effects on lipoprotein metabolism have