Merck
F4203
Sigma-Aldrich
2-Fluoroanisole
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.13
Beilstein:
1859755
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
densidad
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
JIXDOBAQOWOUPA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)