Merck
EME00383
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)pyridine-3-carboxamide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 664,00
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 664,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 664,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(NCCO)C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c11-5-4-10-8(12)7-2-1-3-9-6-7/h1-3,6,11H,4-5H2,(H,10,12)
Clave InChI
SJZLOWYUGKIWAK-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)