Saltar a
E41206
Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
Sinónimos:
(p-Nitrobenzoyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl 3-oxo-3-(4-nitrophenyl)propanoate, NSC 62134
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
237.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-656-7
MDL number:
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI key
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation
  • Knoevenagel condensation using a lysine catalyst
  • Cycloisomerization fo rthe synthesis of trisubstituted furans
  • Fluorination by HF and iodosylbenzene
  • Intramolecular Michael addition reactions for synthesis of benzylbutyrolactones
  • Synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters
  • Cross-coupling reactions for stereoselective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)