Merck
E2376
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N′-bis(acetoacetamide)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
228.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
SMILES string
CC(=O)CC(=O)NCCNC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C10H16N2O4/c1-7(13)5-9(15)11-3-4-12-10(16)6-8(2)14/h3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,12,16)
InChI key
KLZDEEDOBAPARF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c