Merck
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyclohexanoneacetate
97%
Sinónimos:
Ethyl 2-oxocyclohexaneacetate
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 141,00
About This Item
Fórmula lineal:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
184.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.458 (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains methyl ester
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)