Documentos clave
DWKWGW446P
Azlon Square Shoulder Unvented Wash Bottles
wide-neck, low-density polyethylene bottle, blue polypropylene closure, capacity 1000 mL
Sinónimos:
WGW446P
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.43
Materiales
blue polypropylene closure
low-density polyethylene bottle
wide-neck
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon WGW446P
capacidad
1000 mL
Aplicación
Ideal for solvent and water dispensing within the laboratory
Características y beneficios
Precision jet tip for fine control
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)