Documentos clave
DWKW216960
Wheaton wide-mouth bottle
without cap, wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (30 mL)
Sinónimos:
W216960
Seleccione un Tamaño
432 EA
US$ 537,00
US$ 537,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
432 EA
US$ 537,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 537,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
esterilidad
non-sterile
Características
with cap
without cap
envase
case of 432 ea Single bulk pack
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216960
botella diám. &veces; Al &veces; An
(37 mm) (65 mm) (402 mm)
capacidad
(30 mL)
Adaptador
28-400 neck
28-400
Características y beneficios
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)