Merck
DWKCPB0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Sinónimos:
CPB0250P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CPB0250P
capacidad
250 mL
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)