DWKCP0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Sinónimos:
CP0025P
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NA.54
Características
class B
graduated
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon CP0025P
capacidad
25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Categorías relacionadas
Aplicación
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Características y beneficios
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)