Documentos clave
DWKBWP0060PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Sinónimos:
BWP0060PGRAD
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Azlon BWP0060PGRA
capacidad
60 mL
Aplicación
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Características y beneficios
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)