Merck
DWK986750
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Sinónimos:
986750
Seleccione un Tamaño
500 EA
US$ 388,00
US$ 388,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 EA
US$ 388,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 388,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
foamed PE liner
lips on vial transparent PET bottle
white polypropylene cap
Características
with cap
envase
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986750
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
capacidad
(20)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Descripción general
Glass Liquid Scintillation Vials with separately packs caps
  • 20 mL size
  • Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
  • Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)