Merck
DWK986742
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foil lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinónimos:
986742
Seleccione un Tamaño
1000 EA
US$ 764,00
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
US$ 764,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 764,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
Características
with cap
envase
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 986742
botella diám. &veces; Al &veces; An
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
capacidad
(20 mL)
Adaptador
22-400 neck
22-400
Características y beneficios
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)