Documentos clave
DWK73808-13415
Kimble® Closed Top Polypropylene Screw Thread Cap With Welded Ptfe-Faced Silicone Liner
13-415
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 387,00
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 387,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
PTFE/silicone liner
red polypropylene screw cap (Push fit)
envase
pkg of 1 packs
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73808-13415
Adaptador
thread
Aplicación
Closure solution for vials and bottles
Características y beneficios
  • PTFE faced/general purpose white rubber liners are highly resistant to chemical effects
  • Closures are ideal for repeated autoclaving
  • Welded liner technology eliminates the possibility of glue contamination
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)