Documentos clave
DWK651502
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Sinónimos:
651502
Seleccione un Tamaño
144 EACH
US$ 225,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
144 EACH
US$ 225,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
preconditioned (pre-scored)
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 651502
capacidad
1 mL
diám. × Al
10 mm × 108 mm
Aplicación
Lyophilization
Características y beneficios
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)