Documentos clave
DWK651463
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Sinónimos:
651463
Seleccione un Tamaño
144 EACH
US$ 142,00
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
144 EACH
US$ 142,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.17
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 651463
An × L
11.8 mm × 58 mm
capacidad
1.2 mL
Categorías relacionadas
Aplicación
Biological Sample Preservation
Características y beneficios
  • For biological sample preservation in glass
  • Allows for storage at low temperatures
  • Can be used in the vapor phase of liquid nitrogen
  • Special design allows for storage at low temperatures as well as rapid thawing
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)