Documentos clave
DWK292432842
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
green silicone bottle
Sinónimos:
292432842
Seleccione un Tamaño
20 EACH
US$ 64,90
US$ 64,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EACH
US$ 64,90
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
US$ 64,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
green silicone bottle
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 292432842
Descripción general
The colourful GL 45 Bottle Tags offer an elegant solution to the marking of laboratory bottles. The Bottle Tags can be easily and securely attached around the neck of the YOUTILITY bottle, even with the screw cap in place. The Bottle Tags feature a graspable tab that makes them easy to remove with bare or gloved hands.
Aplicación
easy customisation and unambiguous bottle identification.
Características y beneficios
for GL 45 bottles
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)