Documentos clave
DWK291189105
DURAN® membrane screw cap
polypropylene, GL 80 cap, pore size 0.2 μm
Sinónimos:
291189105
Seleccione un Tamaño
2 EACH
US$ 41,20
US$ 41,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EACH
US$ 41,20
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 41,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
esterilidad
non-sterile
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 291189105
tamaño de poro
0.2 μm pore size
Adaptador
GL 80 cap
Descripción general
Venting membrane improves autoclaving safety and storage of sterile liquids in GL32 bottles and erlenmeyers. Reduce contamination risk in autoclaving, as the 0.2 um membrane permits pressure equalization with screw tight sealing. Ingress of liquids or solids is prevented and the bottle contents remain sterile.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)