Documentos clave
DWK258521106
DURAN® Filter funnel
glass, flask volume (45 mL), porosity 1
Sinónimos:
258521106
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 84,90
US$ 84,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 84,90
About This Item
Código UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
US$ 84,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
glass
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 258521106
disco diám.
45 mm
diám. del filtro
45 mm
matraz volumen
(45 mL)
tamaño de poro
1 porosity
capacidad
75 mL capacity
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)