Documentos clave
DWK2515415-B
Kimble® Closed Top Linerless Polypropylene Screw Thread Cap
15-415, black screw cap
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 1.000,00
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 1.000,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.17
US$ 1.000,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
black screw cap
red polypropylene screw cap (Push fit)
envase
pkg of 1 packs
fabricante / nombre comercial
Kimble® 2515415-B
Adaptador
thread
Aplicación
Closure solution for vials and bottles
Características y beneficios
  • Economical, one-piece construction
  • Unique design provides exceptional sealing properties
  • Autoclavable
  • Designed from ASTM Specification E982
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)