Documentos clave
DWK241934706
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck joint: ST/NS 45/40
Sinónimos:
241934706
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 542,00
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 542,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
joint: ST/NS neck45/40
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241934706
matraz capacidad
(500 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Características y beneficios
  • Complies with DIN ISO 4797
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass
  • Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.
  • Tight closure due to standard ground joint
  • The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier
  • Fired-on, highly durable white print
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)