Documentos clave
DWK241934603
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity (500 mL), neck Joints: ST/NS/29 (32)
Sinónimos:
241934603
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 520,00
US$ 520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 520,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 520,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Junta
Joints: ST/NS neck/29 (32)
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 241934603
matraz capacidad
(500 mL)
Descripción general
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)