Documentos clave
DWK231721094
Disposable Culture Tube
Sinónimos:
231721094
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiales
soda-lime glass vial
envase
pkg of 250 ea
fabricante / nombre comercial
231721094
W × L × diam.
15.75 mm × 100 mm × 0.90 mm
Aplicación
Preparation cell culture, sample collecting
Características y beneficios
straight rim, round bottom, not reusable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)