Documentos clave
DWK213533306
Duran® Funnel
long stem(s)
Sinónimos:
213533306
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 445,00
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 445,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 445,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
long stem(s)
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213533306
embudo diám.
55 mm
Aplicación
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Características y beneficios
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)