Documentos clave
DWK213113406
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 60 mL
Sinónimos:
213113406
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
descripción
With Spout, With Print
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213113406
Capacidad del cilindro
60 mL
Aplicación
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)