Documentos clave
DWK212172404
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (100 mL)
Sinónimos:
212172404
Seleccione un Tamaño
10 EACH
US$ 200,00
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EACH
US$ 200,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
US$ 200,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
flat
Compatibilidad de esterilización
autoclavable compatible
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212172404
matraz capacidad
(100 mL)
Descripción general
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)