Documentos clave
DWK209170
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 1000 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 91 mm × 210 mm, 38-430
Sinónimos:
209170
Seleccione un Tamaño
24 EACH
US$ 283,00
US$ 283,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EACH
US$ 283,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 283,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209170
botella diám. × Al
91 mm × 210 mm
capacidad
1000 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)