Documentos clave
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Sinónimos:
209164
Seleccione un Tamaño
72 EACH
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EACH
US$ 153,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209164
botella diám. × Al
25 mm × 56 mm
capacidad
15 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)