Documentos clave
DWK209045
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 32 mm × 69 mm, 20-410
Sinónimos:
209045
Seleccione un Tamaño
72 EACH
US$ 155,00
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EACH
US$ 155,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 155,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
envase
pkg of 72 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 209045
botella diám. × Al
32 mm × 69 mm
capacidad
30 mL
Características y beneficios
Superior double seal closure for leak resistance
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)