Documentos clave
DWK176782
Wheaton® Clear Ampule
Sinónimos:
176782
Seleccione un Tamaño
144 EACH
US$ 272,00
US$ 272,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
144 EACH
US$ 272,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
US$ 272,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Materiales
clear tube
Características
preconditioned (pre-scored)
envase
pkg of 144 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 176782
capacidad
20 mL
diám. × Al
22.5 mm × 130 mm
Aplicación
Packaging samples and certified standards
Características y beneficios
  • Pre-scored to eliminate filing
  • Stems can be pull or tip sealed
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)