Documentos clave
DWK11-6200-300
Wheaton® Microliter Vials With Inserts Installed
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 102,00
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 102,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 102,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber vial
Características
vial type with Marking Patch with 11-0000-300 inserts
envase
pkg of 1 packs
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 11-6200-300
Aplicación
Chromatography
Características y beneficios
  • Double ring finish for added closure performance.
  • Approved for LC & GC.
  • Where noted, Certified Class 10,000 clean room packed enhances data integrity.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)