D95603
Diethyl formamidomalonate
97%
About This Item
Ensayo
97%
bp
173-176 °C/11 mmHg (lit.)
mp
53-55 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(NC=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13NO5/c1-3-13-7(11)6(9-5-10)8(12)14-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?