Merck
D8022
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate
Sinónimos:
3,5-Dichlorobenzenediazonium tetrafluoroborate
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 170,00
25 G
US$ 484,00
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 170,00
25 G
US$ 484,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3Cl2N2 · BF4
Número de CAS:
Peso molecular:
260.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 170,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.Clc1cc(Cl)cc(c1)[N+]#N
InChI
1S/C6H3Cl2N2.BF4/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;2-1(3,4)5/h1-3H;/q+1;-1
Clave InChI
XSVOZXRITFTBIY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Electron transfer chemistry
  • Microwave-accelerated cross-coupling reactions
  • Sandmeyer bromination for preparation of bromobenzene derivatives
  • Catalytic thiocyanation in the presence of copper salts
  • Electrochemical reduction
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Denham, M. and Ingham, R.K.
The Journal of Organic Chemistry, 23, 1298-1298 (1958)
Felix J Berger et al.
ACS nano, 13(8), 9259-9269 (2019-08-06)
The functionalization of semiconducting single-walled carbon nanotubes (SWNTs) with sp3 defects that act as luminescent exciton traps is a powerful means to enhance their photoluminescence quantum yield (PLQY) and to add optical properties. However, the synthetic methods employed to introduce