D62403
1,2-Dichloroethylene, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
1,2-Dichloroethene, Acetylene dichloride, sym-Dichloroethylene
Productos recomendados
presión de vapor
5.32 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
48-60 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl\C=C\Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c3-1-2-4/h1-2H/b2-1+
Clave InChI
KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?