Merck
D43859
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromotetrafluorobenzene
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6F4
Número de CAS:
Peso molecular:
307.87
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99%
Formulario
needles
mp
78-81 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(Br)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C6Br2F4/c7-1-3(9)5(11)2(8)6(12)4(1)10
Clave InChI
QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Shotaro Hayashi et al.
Scientific reports, 7(1), 9453-9453 (2017-08-27)
Organic single crystals with elastic bending flexibility are rare because they are generally brittle. We report here fluorescent organic single crystals based on thiophene-tetrafluorobenzene-thiophene derivatives, mainly 1,4-bis(thien-2-yl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene. Three derivatives were synthesized by Pd-catalyzed cross-coupling reactions (Stille or direct arylation pathways).