D43603
3,5-Dibromosalicylic acid
97%
Sinónimos:
3,5-Dibromo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
powder
mp
224-227 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1O
InChI
1S/C7H4Br2O3/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI key
BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3