Merck
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenone
97%
Sinónimos:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 238,00
100 G
US$ 248,00
US$ 238,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 238,00
100 G
US$ 248,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.24
Beilstein:
743171
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 238,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
87-88 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
Clave InChI
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1