D2762
(Dansylaminoethyl)trimethylammonium perchlorate
Sinónimos:
(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamidoethyl)trimethylammonium perchlorate, DASP
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H26N3O2S.ClHO4/c1-19(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)18-12-13-20(3,4)5;2-1(3,4)5/h6-11,18H,12-13H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clave InChI
JALGRPFYCOBGHM-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Used as a guest for multivalent macrocyclic hosts in histone surface recognition
- Dye for fluorescence spectroscopy
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)