Merck
D223158
Sigma-Aldrich
Dulcitol
97%
Sinónimos:
Dulcite, Galactitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein/REAXYS Number:
1721903
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
97%
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Biochem/physiol Actions
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)