Merck
D222801
Sigma-Aldrich
Dodecyl sulfide
93%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 105,00
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 105,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)11]2S
Número de CAS:
Peso molecular:
370.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 105,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
93%
Formulario
powder
bp
260-263 °C/4 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCSCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H50S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-24H2,1-2H3
Clave InChI
UPYPTOCXMIWHSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)