Merck
D211656
Sigma-Aldrich
3,3-Diphenylpropionic acid
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 81,80
US$ 81,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 81,80
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)2CHCH2COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
226.27
Beilstein:
1912506
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 81,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
151-154 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
Clave InChI
BZQGAPWJKAYCHR-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)