D155500
Dimethyl 2,4-dimethylglutarate
98%, Mixture of (±) and meso
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2CCH(CH3)CH2CH(CH3)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)CC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C9H16O4/c1-6(8(10)12-3)5-7(2)9(11)13-4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
LQLYZPTVIYLWPB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)