Merck
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidinedione
97%
Sinónimos:
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
158.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Clave InChI
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)