D103209
(+)-Digitoxigenin
98%
Sinónimos:
3β,14-Dihydroxy-5β,20(22)-cardenolide, 3,14,21-Trihydroxy-20(22)-norcholenic acid lactone, 5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol, Digitoxigenin
About This Item
assay
98%
optical activity
[α]20/D +16.9°, c = 1.3 in methanol
mp
253-255 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)C5=CC(=O)OC5
replaced by
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?