D0292
Bis(3,5-dibromosalicyl) fumarate
≥98% (TLC)
About This Item
Ensayo
≥98% (TLC)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(Br)c1OC(=O)\C=C\C(=O)Oc2c(Br)cc(Br)cc2C(O)=O
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?